Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Autosampler Vials, Inserts, and Closures
- Chromatography Autosampler Vials
- Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Codice prodotto. 12438636| Codice prodotto. | Colore | Dimensione chiusura | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 12438636 | White | 20-400 | 100 Caps | pezzi 100 |
| 12488676 | Clear | 8-425 | 100 Vials | pezzi 100 |
| 11971583 | Clear | - | 100 | pezzi 100 |
| 11905627 | Clear | - | 200 | pezzi 200 |
| 12005097 | Trasparente | - | 200 | pezzi 200 |
| 11508250 | Trasparente | - | 200 | pezzi 200 |
| 12438686 | Trasparente | - | 200 (vial and caps are sold separately) | pezzi 200 |
| 12201182 | Trasparente | - | 100 | pezzi 100 |
| 11528250 | Ambra | - | 100 | pezzi 100 |
| 13141673 | Ambra | - | 200 | pezzi 200 |
| 12498676 | Ambra | - | 200 | pezzi 200 |
| 11518250 | Ambra | - | 200 | pezzi 200 |
| 12458686 | Ambra | - | 100 | pezzi 100 |
| 11995617 | White | 15 mm | 100 | pezzi 100 |
| 11548250 | White | 18 mm | 100 | pezzi 100 |
| 12670356 | White | 24mm | 100 | pezzi 100 |
| 12478676 | White, Clear | - | 100 | pezzi 100 |
| 12418676 | White, Clear | 13-425 | 100 Septa | pezzi 100 |
| 12428676 | White, Clear | 15-425 | 100 Septa | pezzi 100 |
| 12438676 | White, Clear | 18-400 | 100 Septa | pezzi 100 |
| 12448676 | White, Clear | - | 100 | pezzi 100 |
| 12458676 | White, Clear | - | 100 | pezzi 100 |
| 12468676 | White, Clear | - | 100 | pezzi 100 |
| 11593740 | Ambra | 24-400 | 100 Vials | pezzi 100 |
| 11553740 | Ambra | 18-400 | 200 Vials | pezzi 200 |
| 11533740 | Ambra | 15-425 | 200 Vials | pezzi 200 |
| 11523740 | Ambra | 15-425 | 200 Vials | pezzi 200 |
| 10445082 | White | 24 mm | 100 | pezzi 100 |
| 10001802 | White | 24-400 | 100 Caps | pezzi 100 |
| 10462202 | White | 18 mm | 100 | pezzi 100 |
| 10356592 | White | 15 mm | 100 | pezzi 100 |
| 11583740 | Trasparente | 20-400 | 100 Vials | pezzi 100 |
| 11563740 | Trasparente | - | 200 | pezzi 200 |
| 11543740 | Trasparente | - | 200 | pezzi 200 |
| 11513740 | Trasparente | - | 200 | pezzi 200 |
| 10296774 | Trasparente | - | 200 | pezzi 200 |
| 13121673 | Ambra | - | 100 | pezzi 100 |
Usa il codice promozionale 27993
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27993" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
- PTFE-lined solid-top storage caps
- PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
- Not autoclavable
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
- Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
- Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
Specifications
Specifications
| Colore chiusura | Bianco |
| Descrizione | 20-400 Screw Cap |
| Colore | White |
| Materiale | Polyethylene Foam, PTFE, Polypropylene |
| Setto | PTFE/PE Foam Liner |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Quantità | 100 Caps |
| Spessore (sistema metrico) | 1.3 mm |
| Dimensione chiusura | 20-400 |
| Product Type | Solid Screw Cap |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.