Learn More
Thermo Scientific™ Flaconcini per conservazione e tappi
Codice prodotto. 12438676
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
White
White, Clear
Dimensione chiusura:
13-425
15 mm
15-425
18 mm
18-400
20-400
24 mm
24-400
24mm
8-425
Quantità:
100
100 Caps
100 Septa
100 Vials
200
200 (vial and caps are sold separately)
200 Vials
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
37 product options available for selection
Product selection table with 37 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione chiusura Quantità Dimensione della confezione
12438676 White, Clear 18-400 100 Septa pezzi 100
12488676 Clear 8-425 100 Vials pezzi 100
11971583 Clear - 100 pezzi 100
11905627 Clear - 200 pezzi 200
12005097 Trasparente - 200 pezzi 200
11508250 Trasparente - 200 pezzi 200
12438686 Trasparente - 200 (vial and caps are sold separately) pezzi 200
12201182 Trasparente - 100 pezzi 100
11528250 Ambra - 100 pezzi 100
13141673 Ambra - 200 pezzi 200
12498676 Ambra - 200 pezzi 200
11518250 Ambra - 200 pezzi 200
12458686 Ambra - 100 pezzi 100
11995617 White 15 mm 100 pezzi 100
11548250 White 18 mm 100 pezzi 100
12438636 White 20-400 100 Caps pezzi 100
12670356 White 24mm 100 pezzi 100
12478676 White, Clear - 100 pezzi 100
12418676 White, Clear 13-425 100 Septa pezzi 100
12428676 White, Clear 15-425 100 Septa pezzi 100
12448676 White, Clear - 100 pezzi 100
12458676 White, Clear - 100 pezzi 100
12468676 White, Clear - 100 pezzi 100
11593740 Ambra 24-400 100 Vials pezzi 100
11553740 Ambra 18-400 200 Vials pezzi 200
11533740 Ambra 15-425 200 Vials pezzi 200
11523740 Ambra 15-425 200 Vials pezzi 200
10445082 White 24 mm 100 pezzi 100
10001802 White 24-400 100 Caps pezzi 100
10462202 White 18 mm 100 pezzi 100
10356592 White 15 mm 100 pezzi 100
11583740 Trasparente 20-400 100 Vials pezzi 100
11563740 Trasparente - 200 pezzi 200
11543740 Trasparente - 200 pezzi 200
11513740 Trasparente - 200 pezzi 200
10296774 Trasparente - 200 pezzi 200
13121673 Ambra - 100 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
37 options
Codice prodotto. 12438676 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore B799518
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
Conservando i campioni in queste fiale si evita il rilascio di ioni mantenendo un pH costante per l'intera durata del campione. Le fiale filettate per la conservazione di campioni Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™ sono in vetro borosilicato di qualità superiore, trasparente con coefficiente di espansione 33 (tipo 1, classe A) o ambrato con coefficiente di espansione 51A (tipo 1, classe B). La capacità delle fiale è compresa tra 2 ml e 40 ml.
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
Order as individual sample storage vials and closures or as unassembled convenience kits.
Unassembled convenience kits saves time during sample preparation.
  • Solid-top convenience kits include matched quantities of vials and screw caps with pre-assembled septa.
  • Open-top convenience kits contain shrink-wrapped vials and separately packaged caps and septa in polybags.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descrizione Septa for 18-400 Screw Cap
Colore White, Clear
Materiale PTFE, Silicone
Quantità 100 Septa
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Dimensione chiusura 18-400
Product Type Septum Only
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.