Learn More
Gosselin™ Straight Assembled Sterile Container with Red screw Cap
Codice prodotto. 15408794
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
60 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15408794 40 mL pezzi 150
15418794 60 mL pezzi 100
15428794 180 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15408794 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore BTP30C002_CE_IVD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Polypropylene assembled straight container with screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polypropylene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 40 mL
Colore chiusura Red
Tipo di chiusura Screw Cap with Inner Lip