Learn More
Usbeck™ Straight Blunt Point Nickle Plated Forceps
Codice prodotto. 10065571
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
10065571 Pezzo
10065581 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10065571 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.75€
    2.70€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 29-09-2026
Dissect specimens with accuracy. Usbeck™ Straight Blunt Point Nickle Plated Forceps are perfect for use in dissection or handling lab specimens.
  • Straight
  • Blunt points
Specifica
Materiale Nickel-plated Steel
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm