Learn More
Usbeck™ Straight Blunt Point Stainless Steel Froceps
Codice prodotto. 10680093
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10680093 105 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10680093 Fornitore Usbeck™ N. del fornitore 3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.55€
    3.50€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 06-11-2026
Dissect specimens with accuracy. Usbeck™ Forceps are perfect for use in dissection or handling laboratory specimens
  • Stainless steel
  • Straight
  • Blunt tip
Specifica
Materiale Stainless Steel
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm