Descrizione
- Stopcock housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
- Interchangeable PTFE key with retention device
- Stopcock size 3NS/12
Specifica
Specifica
| Tipo | Burette Stopcock |
| Materiale | Amber Borosilicate Glass (3.3) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 25 mL Burette |
| Include | PTFE Key |