Learn More
Gosselin™ Straight Container, Hinged Cap
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Hinged Cap is lightweight and break-resistant.
Marca:  Gosselin™ FL35-02
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.42000kg
Codice prodotto. 15482801
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Break-resistant polypropylene construction
  • Lightweight
  • Auto-stable hinged cap
  • Transparent, or blue
Specifica
Specifica
Polypropylene
35 mL
Hinged Cap
950/Cs.