Learn More
Gosselin™ Contenitori dritti
Codice prodotto. 15498824
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 ml
Sterilità:
Non sterile
Non sterili
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Blu
Blue
Rosso
White
Dimensione della confezione:
pezzi 380
pezzi 700
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Colore chiusura Dimensione della confezione
15498824 125 ml Non sterile Blu pezzi 380
15458814 60 mL Non-sterile Blue pezzi 700
15468814 60 mL Non sterili Rosso pezzi 700
15478814 60 mL Non-sterile White pezzi 700
15468824 125 ml Sterile Rosso pezzi 380
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15498824 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP52C011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.40€
    130.09€ / pezzi 380
    Risparmia 11.31€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la raccolta, la conservazione e il trasporto di campioni ai laboratori. I contenitori dritti Gosselin™ sono dotati di tappo ermetico.
  • Il polipropilene infrangibile è ideato espressamente per applicazioni in campo alimentare, lattiero-caseario e della produzione della birra.
  • Tappi a vite in LDPE inclusi
  • Labbro interno a tenuta per evitare la presenza di gocce tra le filettature
  • Livello di sicurezza sterilità basato su ISO 11137: STERILE SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Contenitore per campioni
Closure Included
Materiale Polipropilene
Sterilità Non sterile
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Certificazione/Conformità ISO 11137
Colore chiusura Blu
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite
Colore naturale
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni batteriologiche
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Include Tappo a vite in LDPE con bordo interno a tenuta
Etichetta No
N. per confezione 380/conf.