Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Straight Drying Tube
Codice prodotto. 10519101
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10519101 150 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10519101 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05330013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    7.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Straight drying tube (calcium chloride tubes)
  • Drying tubes acc. to DIN 12610
  • With ball and hose connection
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Forma Straight
Materiale Borosilicate Glass (3.3)