Learn More
Karl Hecht™ Straight End Dropping Pipettes
Codice prodotto. 30130490
Cambia vista
Click to view available options
Length of approx. 80mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
30130490 Length of approx. 80mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130490 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 42620010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.04€
    3.23€ / pezzi 10
    Risparmia 4.81€
    59% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
For accurate and precisely calibrated dropping in the laboratory.
  • Manufactured from clear glass
  • Solid finish
  • Without rubber teat
  • Length of approx. 80mm
  • Provided 50/pack
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno Approx. 7-8 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Accurate dropping
Include Straight end
Quantità 50/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Tipo Dropping Pipette