Learn More
BRAND™ Straight Needle-Valve Stopcock
Codice prodotto. 10470863 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
2 to 10 mL Burette
25 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10470863 2 to 10 mL Burette Pezzo
10059670 25 mL Burette Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10470863 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 82220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.60€
    39.90€ / pezzi 1
    Risparmia 7.70€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 28-01-2027
Straight Needle-Valve Stopcock is constructed of glass and includes a polypropylene cap.
  • Valve housing with precision Borosilicate Glass 3.3 burette tip
  • Interchangeable PTFE valve spindle, PP cap. and retention device
  • Valve opening 0 to 2.5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Straight Needle-valve Stopcock
Diametro (sistema metrico) 0 to 2.5 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2 to 10 mL Burette