Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16114577 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16114577 950 mL pezzi 24
16194567 30 mL pezzi 72
16104577 60 mL pezzi 48
16134577 240 mL pezzi 36
16184567 480 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16114577
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps are ideal for large solid samples and allow for complete removal of contents.
  • Translucent and durable
  • Jars are ideal for storing and collecting specimens and lab supplies
  • Wide neck and straight sides facilitate easy recovery of contents
  • Polypropylene offers greater tolerance to high temperatures than HDPE and better contact clarity
  • Features wide neck and straight sides to facilitate easy recovery of contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 950 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 once
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 116 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 113 mm
Da utilizzare con (applicazione) Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 100 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 24
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 120-400
Chiarezza Translucent
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 97 mm
Product Type Straight-sided Jar
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 120-400 mm
Diametro (sistema metrico) 114 mm
Tipo di chiusura Cap