Learn More
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16194567 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16194567 30 mL pezzi 72
16104577 60 mL pezzi 48
16134577 240 mL pezzi 36
16184567 480 mL pezzi 24
16114577 950 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16194567
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Straight Sided Jars with White Polypropylene Caps are ideal for large solid samples and allow for complete removal of contents.
  • Translucent and durable polypropylene construction for easy viewing of contents
  • Wide neck and straight sides facilitate easy addition and complete removal of contents
  • Ideal for storing and collecting specimens and lab supplies
  • Polypropylene offers greater temperature tolerance than HDPE and better contact clarity
  • White polypropylene screw cap included
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 37 mm
Da utilizzare con (applicazione) Large Solid Samples and Allow for Complete Removal of Contents
Include Tappo
Altezza (sistema metrico) con chiusura 43 mm
Materiale Polypropylene
Quantità 72
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 43 to 400
Chiarezza Translucent
Closure Included Sì
Graduated No
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 38 mm
Tipo di chiusura Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Forma Rotondo
Monouso Reusable
Product Type Straight-sided Jar