Learn More
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Green Cap, Sterile
Codice prodotto. 15448804
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15448804 40 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448804 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore TP30C004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    120.54€ / pezzi 1000
    Risparmia 95.46€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 10-02-2027
Corning™ Gosselin™ Straight Container, Specimen Vials, PP come in different sizes and quantities, and are available sterile and non-sterile.
  • Clear and break-resistant polypropylene (PP)
  • Available in different sizes and quantities
  • Color-coded screw caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Materiale Polypropylene
Forma Straight
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 40 mL
Colore chiusura Green
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Clear
Etichetta No Label
Quantità 100/Bag, 1000/Cs.