Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Teste di distillazione dritte
Codice prodotto. 11953461
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23 NS 14/23
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11953461 NS 29/32, NS 14/23 Pezzo
10588421 NS 14/23 NS 14/23 Pezzo
10231071 NS 29/32, NS 29/32 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11953461 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05035045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    74.89€ / pezzi 1
    Risparmia 50.11€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
For placement onto distillation flasks for separation of drops. Lenz Laborglasinstrumente™ Splash Heads Acc. to Stutzer, Straight, are manufactured from durable Duran™ glass tubing.
  • Straight with NS cone and socket
  • Temperature and chemical resistance
  • Minimal thermal expansion
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For separation of drops (Direct placement onto distillation flasks)
Tipo Straight Splash Heads
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 29/32, NS 14/23