Learn More
Lenz Laborglasintrumente Straight Tubing Connectors
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
11.50€ - 12.46€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
---|---|
Overall Length (Metric) | 115 NS |
Include | Two glass olives |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10030311
|
Lenz Laborglasintrumente
01600009 |
9 mm |
12.46€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10439172
|
Lenz Laborglasintrumente
01600008 |
8 mm |
11.50€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Tubing connectors
- Straight
- With two glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifications
Borosilicate Glass 3.3 | |
115 NS | |
Two glass olives |