Learn More
Sampling Systems™ Straight Tweezers
Codice prodotto. 17992102 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17992102 100 mm Pezzo
17942132 200 mm Pezzo
17912112 300 mm Pezzo
17932132 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17992102 Supplier Sampling Systems™ Supplier No. A596100
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
These tweezers made of 316L stainless steel are designed for use in laboratory, production and industrial environments. Tweezers make it easy to pick up intricate items, such as vials and tissues.
  • Range of different convenient lengths
Specifications
Product Type Tweezers
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Stainless Steel (316L)
Quantità 1 Tweezer/Cs.
Sterilità Non-sterile
Stile Standard
Stile punta Straight