Descrizione
- Boro 3.3 construction
- For use with burettes
- Valve opening 0 to 2.5mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Burette |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| N. per confezione | 1 Each |
| Include | Retention Device |
| Tipo | Needle Valve |