Learn More
Straight Wall Zirconium Crucible, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15463635
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
Outside: 101mm
Outside: 127mm
Outside: 27mm
Outside: 33mm
Outside: 45mm
Outside: 46mm
Outside: 47mm
Outside: 51mm
Outside: 59mm
Outside: 82mm
Altezza (sistema metrico):
18mm
22mm
29mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15463635 500 mL Outside: 101mm 22mm Pezzo
15403595 10 mL Outside: 27mm 34mm Pezzo
15463595 15 mL Outside: 33mm 41mm Pezzo
15423605 20 mL Outside: 33mm 41mm Pezzo
15483605 25 mL Outside: 45mm 22mm Pezzo
15403615 35 mL Outside: 46mm 89mm Pezzo
15463615 55 mL Outside: 46mm 22mm Pezzo
15443625 1000 mL Outside: 127mm 65mm Pezzo
15493625 100 mL Outside: 59mm 18mm Pezzo
15433635 55 mL Outside: 47mm 59mm Pezzo
15483635 250 mL Outside: 82mm 45mm Pezzo
15493635 75 mL Outside: 51mm 29mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15463635 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036087.KT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Straight Wall
Materiale Zirconium
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Diametro (sistema metrico) esterno Outside: 101mm
Altezza (sistema metrico) 22mm
Product Type Zirconium Crucible