Learn More
Phenomenex™ Strata™ C18-T Silica-Based SPE Tube
Codice prodotto. 31748349 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
10 g
Volume (sistema metrico):
1 mL
3 mL
6 mL
12 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 16
pezzi 20
pezzi 30
pezzi 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748349 1 g 12 mL pezzi 20
31741599 100 mg 1 mL pezzi 100
31747957 200 mg 3 mL pezzi 50
31745417 500 mg 3 mL pezzi 50
31742506 500 mg 6 mL pezzi 30
31744876 1 g 6 mL pezzi 30
31743834 10 g 60 mL pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 31748349 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 8BS004JDGT
Save Up to 50% on Phenomenex
Usa il codice promozionale 27955
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Available retention mechanisms include reversed phase, ion exchange, normal phase and mixed mode
  • 24 phases and counting
  • Cleaner extracts and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso del letto 1 g
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Dimensione particelle 55 μm
Assorbente C18-T
Tipo Solid Phase Extraction Column
Volume (sistema metrico) 12 mL