Learn More
Phenomenex™ Strata™ PAH Specialty SPE Tube
Codice prodotto. 31747776 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
750 mg
1.5 g
Volume (sistema metrico):
6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31747776 750 mg 6 mL pezzi 30
31745322 1.5 g 6 mL pezzi 30
31742671 500 mg 6 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31747776 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 8BS130WCH
Save Up to 50% on Phenomenex
Usa il codice promozionale 27955
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Available retention mechanisms include reversed phase, ion exchange, normal phase and mixed mode
  • 24 phases and counting
  • Cleaner extracts and reproducible results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso del letto 750 mg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Dimensione particelle 55 μm
Assorbente PAH
Tipo Solid Phase Extraction Column
Volume (sistema metrico) 6 mL