Learn More
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Codice prodotto. 31743910 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 16
pezzi 20
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 50
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
31743910 5 g 20 mL pezzi 20
31745134 100 mg 1 mL pezzi 100
31747443 100 mg 3 mL pezzi 50
31741965 200 mg 3 mL pezzi 50
31741444 500 mg 3 mL pezzi 50
31742774 550 mg 3.5 mL pezzi 50
31743913 550 mg 3 mL pezzi 200
31744478 500 mg 6 mL pezzi 30
31748850 500 mg 6.5 mL pezzi 200
31745794 500 mg 12 mL pezzi 20
31744687 1 g 6 mL pezzi 30
31746730 1000 mg 6 mL -
31747439 1000 mg 6.5 mL pezzi 200
31746433 1 g 12 mL pezzi 20
31742332 2 g 12 mL pezzi 20
31741620 5000 mg 20 mL pezzi 20
31742986 10 g 60 mL pezzi 16
31744479 20 g 60 mL pezzi 16
31747253 100 mg 1.5 mL pezzi 100
31746180 500 mg 3.5 mL pezzi 50
31746285 1 g 6.5 mL pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Codice prodotto. 31743910 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 8BS012LEG
Save Up to 50% on Phenomenex
Usa il codice promozionale 27955
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Strata SPE products are manufactured to bring you optimal quality, reproducibility, and performance. With over 20 years of experience, Strata SPE products provide clean extracts and high recoveries for a multitude of target analytes across diverse sample matrices.
  • Brand: Strata
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: SI-1 Silica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso del letto 5 g
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Dimensione particelle 55 μm
Assorbente SI-1 Silica
Tipo Solid Phase Extraction Column
Volume (sistema metrico) 20 mL