Learn More
- Home
- Products
- Solid Phase Extraction
- SPE Columns
- Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Phenomenex™ Strata™ SI-1 Silica SPE Tube
Codice prodotto. 31748850 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
100 mg
200 mg
500 mg
550 mg
1 g
1000 mg
2 g
5 g
5000 mg
10 g
20 g
Volume (sistema metrico):
1 mL
1.5 mL
3 mL
3.5 mL
6 mL
6.5 mL
12 mL
20 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 16
pezzi 20
pezzi 200
pezzi 30
pezzi 50
21 product options available for selection
| Codice prodotto. | Peso del letto | Volume (sistema metrico) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 31748850 | 500 mg | 6.5 mL | pezzi 200 |
| 31745134 | 100 mg | 1 mL | pezzi 100 |
| 31747443 | 100 mg | 3 mL | pezzi 50 |
| 31741965 | 200 mg | 3 mL | pezzi 50 |
| 31741444 | 500 mg | 3 mL | pezzi 50 |
| 31742774 | 550 mg | 3.5 mL | pezzi 50 |
| 31743913 | 550 mg | 3 mL | pezzi 200 |
| 31744478 | 500 mg | 6 mL | pezzi 30 |
| 31745794 | 500 mg | 12 mL | pezzi 20 |
| 31744687 | 1 g | 6 mL | pezzi 30 |
| 31746730 | 1000 mg | 6 mL | - |
| 31747439 | 1000 mg | 6.5 mL | pezzi 200 |
| 31746433 | 1 g | 12 mL | pezzi 20 |
| 31742332 | 2 g | 12 mL | pezzi 20 |
| 31743910 | 5 g | 20 mL | pezzi 20 |
| 31741620 | 5000 mg | 20 mL | pezzi 20 |
| 31742986 | 10 g | 60 mL | pezzi 16 |
| 31744479 | 20 g | 60 mL | pezzi 16 |
| 31747253 | 100 mg | 1.5 mL | pezzi 100 |
| 31746180 | 500 mg | 3.5 mL | pezzi 50 |
| 31746285 | 1 g | 6.5 mL | pezzi 30 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
31748850
Fornitore
Phenomenex™
N. del fornitore
8BS012HCL
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Save Up to 50% on Phenomenex
Usa il codice promozionale 27955
Usa il codice promozionale 27955
Spedizione stimata: 28-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
624.00 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27955" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27955" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Brand: Strata
- Technique: SP
- Separation Mode: Normal Phase
- Phase: SI-1 Silica
Specifica
Specifica
| Peso del letto | 500 mg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment |
| Dimensione particelle | 55 μm |
| Assorbente | SI-1 Silica |
| Tipo | Solid Phase Extraction Column |
| Volume (sistema metrico) | 6.5 mL |