Learn More
Phenomenex™ Strata™-X-CW 96-Well Plates (Polymeric Weak Cation)
Codice prodotto. 31749169 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso del letto:
10 mg
30 mg
60 mg
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso del letto Dimensione della confezione
31749169 30 mg pezzi 2
31748262 10 mg pezzi 2
31741603 60 mg pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31749169 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 8ES035TGB
Save Up to 50% on Phenomenex
Usa il codice promozionale 27955
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Capitalize on cleanliness without sacrificing recovery with Strata-X polymeric sorbents for solid phase extraction (SPE). These sorbents are available with unique selectivities developed to cover a diverse spectrum of analytes and to simplify the method development process.
  • Brand: Strata-X
  • Technique: SP
  • Separation Mode: Multi-Mode
  • Phase: X-CW, Weak Cation Mixed Mode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso del letto 30 mg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Manifolds or Automated SPE Equipment
Dimensione particelle 33 μm
Assorbente X-CW, Weak Cation Mixed Mode
Tipo 96-well Plate
Quantità 2 Pk.