Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ High Capacity Cartridge
Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridge is a HPLC/FPLC cartridge to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
161.00€ - 447.00€
Specifica
Support Type 6% agarose, crosslinked
Dimensione particelle 50 to 150 μm
Da utilizzare con (applicazione) HPLC/FPLC
Bersaglio Twin-Strep-Tag™ and Strep-tag™II
Tipo High Capacity Chromatography Cartridge
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17245794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
2-1239-001
1 x 1 mL
161.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17255794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IBA Lifesciences
2-1240-001
1 x 5 mL
447.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity cartridges contain a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™ and are applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins with HPLC/FPLC devices such as Äkta™ systems (Cytiva).
  • In comparison to Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
Specifica
Specifica
6% agarose, crosslinked
HPLC/FPLC
High Capacity Chromatography Cartridge
50 to 150 μm
Twin-Strep-Tag™ and Strep-tag™II
Pre-packed Cartridge
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only.