Learn More
IBA Lifesciences™ Strep-Tactin™ XT BLI Coupling Kit for Coating of Biosensors
Codice prodotto. 17580655 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17580655 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17580655 Fornitore IBA Lifesciences™ N. del fornitore 24380000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    947.00€
    825.00€ / 1 sets
    Risparmia 122.00€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
The XT BLI Coupling Kit can be used for coating BLI biosensors for reversible capture and analysis of proteins.
Strep-Tactin™ XT BLI Coupling Kit is intended for site-directed, reversible capture of Twin-Strep-tag™ fusion proteins for biomolecular interaction analysis using Bio-Layer Interferometry (BLI). The pM affinity of Strep-Tactin™ XT for Twin-Strep-tag™ fusion proteins allows specific capture even from complex samples, such as culture supernatants. Coated biosensors can be easily regenerated by application of the provided Regeneration Buffer without loss of the Strep-Tactin™ XT coating, which enables multiple uses.
  • Provides Strep-Tactin™ XT, Immobilization Buffer, Ethanolamine, EDC, and s-NHS sufficient for coating of 96 biosensors (1 tray)
Specifica
Binding Strength In Low pM Range
Metodo di rilevamento Optical Biosensing Technology
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bio-Layer Interferometry (BLI) Systems
Compatibilità ad alta produttività Yes
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) Biomolecular Interaction Analysis
Tipo di legante Strep-Tactin™ XT
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • strep-tactinXT BLI coupling kit for interaction analysis
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tris, EDTA