Learn More
Cytiva Strep-Tactin™ XT Sepharose™ Chromatography Resin
Codice prodotto. 16486149 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
10 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
16486149 10 mL 10mL
16496149 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16486149 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29401324
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Chromatography resin for purification of recombinant proteins tagged with a Strep-tag™ II and Twin-Strep-tag™.
  • Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
  • Fast purifications with simple elution
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
  • Fast and easy regeneration
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stabilità Stable in all commonly used aqueous buffers
Da utilizzare con (applicazione) Purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag
Requisiti di stoccaggio 2 to 8°C in 20% ethanol
Capacità di legame Approx. 10 mg protein with Strep-tag II or Twin-Strep-tag/mL of resin
Dimensione particelle 34 μm
Matrix Rigid, cross-linked agarose, spherical
Intervallo di pH 6 to 10 pH
Densità (sistema metrico) Approx. 5 mg/mL resin
Tipo di legante Strep-Tactin XT
Quantità confezione 10 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StrepTactin XT Sepharose, 10 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.