Learn More
IBA Lifesciences 10x Buffer W - Wash Buffer
Codice prodotto. 12813206 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12813206 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12813206 Fornitore IBA Lifesciences N. del fornitore 21003100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.15€
    52.50€ / 100mL
    Risparmia 16.65€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT wash buffer
  • 10x Buffer W is a 10x concentrated wash buffer for Strep-Tactin™ and Strep-Tactin™XT resins.
  • It removes unbound molecules from the affinity chromatography matrix during Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ fusion protein purification.
Specifica
Materiale o nome chimico Wash Buffer
Concentrazione 10 X
Da utilizzare con (applicazione) For Removal of Unbound Molecules From Immobilized Strep-Tactin During Strep-Tag Protein Purification
Quantità 100 mL
Tipo di soluzione Washing Buffer
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer W (10x), Strep-Tactin/Strep-Tactin XT Wash Buffer
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris, EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)
Esclusivamente per scopi di ricerca.