Learn More
Abcam Streptavidin Beads 6FF
Codice prodotto. 32119936 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119936 25 mL 25mL
32119223 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 32119936 Fornitore Abcam N. del fornitore ab31909725mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Suitable to bind biotin and biotinylated proteins.
Supplemental Information
  • Ligand: Streptavidin
  • Basic Beads: 6% Cross-linked agarose beads
  • Particle size: 45μm - 165μm
  • Storage Buffer: 80% PBS, 20% ethanol
  • pH Stability Range: 4-9
  • Maximum pressure: 0.3 MPa
  • Binding Capacity: >20 nmol Free Biotin/ml
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 25 mL
Status giuridico RUO