Learn More
MP Biomedicals™ Streptavidin-FITC
Codice prodotto. 11459025 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459025 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11459025 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 08623411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    443.10€ / 1mg
    Risparmia 22.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
used for the detection or localization of biotinylated biomolecules.
Specifica
Concentrazione 2 to 5 μg/mL
Coniugato FITC (Fluorescein)
Quantità 1 mg
Content And Storage 0°C to 5°C
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Immunoassay, used for the detection or localization of Biotinylated biomolecules