Learn More
BD Streptavidin HRP Solution
Codice prodotto. 10151040 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10151040 1 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10151040 Fornitore BD N. del fornitore 554066
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Streptavidin is a non-glycosylated protein that is prepared chromatographically from the bacterium Streptomyces avidinii. Streptavidin homotetramers have a particularly high, non-covalent binding affinity for biotin.
  • Each investigator should titrate the reagent to obtain optimal results
  • Use in ELISA, immunocytochemistry, and immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Coniugato HRP
pH 7.2
Quantità 1 mL
Content And Storage Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Tampone Aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150 as preservative
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptavidin-HRP ELISA
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conferendolo a un opportuno impianto ditrattamento e smaltimento in accordo conle leggi e i regola.