Learn More
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetic Bead
Descrizione
Streptavidin Mag Sepharose uses the strong interaction between biotin and streptavidin ligand, which is immobilized on magnetic beads.
- High-capacity small-scale purification of proteins from cell lysates and biological fluids
- Provides high purity and yield
- Allows easy parallel screening of proteins with high repeatability
- Simple enrichment of proteins from small or large sample volumes (low μl to high ml scale)
- The beads are available in two pack sizes: 2 × 1mL 10% medium slurry and 5 × 1mL 10% medium slurry
- A milliliter of 10% medium slurry is the same as 100 μl sedimented medium which is sufficient for 20 purification runs according to the recommended immunoprecipitation protocol
- Binding capacity: >300μg biotinulated BSA/mL of medium slurry
- Stability: stable
- Immunoprecipitation
- Purification
- Biomarker reseach
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Quantità | 5 x 1 mL |
| Content And Storage | 4°C to 8°C |
| Forma | Liquid |
| Da utilizzare con (applicazione) | For simple and efficient enrichment of target Proteins by immunoprecipitation and purification of Biotinylated biomolecules |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Streptavidin Mag Sepharose
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 66.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 50% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?