missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Streptavidin Native Protein

Codice prodotto. 18789473 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18789473 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18789473 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP229370

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results.

Native Streptavidin. (Accession #: P22629) The Streptavidin Native Protein has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Formulazione Lyophilized: 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15M Sodium Chloride, pH 7.2 0.01% (w/v) Gentamicin Sulfate. 10mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free.
Quantità 1 mg
Content And Storage 4°C short term, −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Purity or Quality Grade Chromatography
Product Type Streptavidin Protein
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.