Learn More
Cytiva Terreno Streptavidin Sepharose™ ad alte prestazioni
Codice prodotto. 11565015 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 ml
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11565015 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11565015 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17511301
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per la purificazione pratica, veloce e affidabile di composti biotinilati. Il terreno di coltura Streptavidin Sepharose™ High Performance è un terreno fisicamente e chimicamente stabile.
  • Estremamente utile per sfruttare le forti interazioni di biotina e streptavidina o le interazioni un po' più deboli di 2-iminobiotina streptavidina
  • Capacità legante della streptavidina: >terreno 300 nmol di biotina/ml; terreno 6 mg BSA biotilinato/ml
  • Stabile (a lungo termine) nell'intervallo di pH da 4 a 9
  • Dimensioni medie particelle: 34 μm
  • Ideale da confezionare in Tricorn™ 5/50 GL, XK 16/20, o altre colonne dove siano richieste purificazioni su scala più ampia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata <150 cm/ora
Support Type Agarosio altamente reticolato 6%
Content And Storage Da 4 ° a 8 °C
Dimensione particelle 34μ m
Quantità 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Cromatografia di affinità
Tipo Agarose
Capacità di legame >300 nm di biotina/ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptavidin Sepharose High Performance, 5 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol