Learn More
Invitrogen™ Streptococcus agalactiae Monoclonal Antibody (Strep12-424.1), Invitrogen™
Descrizione
MA1-10871 specifically detects Streptococcus agalactiae. This antibody does not cross react with the Streptococcus species: dysgalactiae, uberis, bovis, and faecalis; the Mycoplasma species: bovis, californicum, and genitalium; as well as Staphlyococcus aureus, E. coli, and Corynebacterium bovis. MA1-10871 has been successfully used in ELISA applications. The MA1-10871 immunogen is UV-inactivated Strep agalactiae cells isolated from mastitic milk.
Specifica
Specifica
| Antigene | Streptococcus agalactiae |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | Strep12-424.1 |
| Concentrazione | 0.75 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Alias gene | s agalactiae; S. agalactiae |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | UV-inactivated Strep agalactiae cells isolated from mastitic milk. |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.