Learn More
Streptomycin Sulfate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10639933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10639933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10639933 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP91050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Streptomycin sulfate can be used to prevent bacterial contamination of cell and tissue cultures
  •  Highly effective against gram-negative bacteria, and is often used in combination with penicillin
  • Acts by binding to the 30S subnit of bacterial ribosomes leading to inhibition of protein synthesis and death
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Streptomycin Sulfate
Tipo Streptomycin Sulfate
Forma fisica Solid
CAS 3810-74-0
pH 4.5 to 7.0
Perdita all'essiccatura < 5.0%
Imballaggio Poly Bottle
Potency Inclusive between 650μg/mg
Colore White
Quantità 50 g
Formula molecolare C42H84N14O36S3
Formula lineare (C21H39N7O12)2·3H2SO4
Indice di Merck 15, 8956
InChI Key QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
Molecular Weight (g/mol) 1457.376
PubChem CID 124080941
Peso formulazione 1457.58
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Streptomycin Sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.