Descrizione
- Prepacked with StrepTactin Sepharose High Performance
- Binding capacity Approx. 6 mg Strep II-tagged protein/ml medium
- Maximum pressure: 3 bar
- Column material: polypropylene
- Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Generated with 0.5M NaOH
- 1 and 5mL columns
Media
- Ligand: Streptactin
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 34μm
- pH stability working range: >7
1mL columns
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
5mL columns
- Bed dimensions: 16 x 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
Specifica
Specifica
| Product Type | Colonna preimpaccata StrepTactin Sepharose HP |
| Volume letto | 1 ml |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.62 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 16 mm |
| Quantità | 1 x 5 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Portata | <20 ml/min. |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo di legante | StrepTactin (∼5 mg/ml di terreno) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- StrepTrap HP, 5 ml, 1 x 5 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol