Learn More
Ansell™ Guanti leggeri in cotone naturale String Knits™ serie 76-100
Codice prodotto. p-8005365 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7
9
Dimensione della confezione:
12 paia
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12696961 7 12 paia
12606971 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12696961 Fornitore Ansell™ N. del fornitore 76100070
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Indossabili da soli o sopra altri indumenti. Possono essere indossati con comodità più a lungo e sono privi di punti deboli che favoriscono rotture e sfilacciature.
  • Stringknit construction allows good air flow to the hand.
  • Hands don't become hot and sweaty.
  • Ambidextrous: No need to pair, therefore more economical.
  • All styles washable at 40°C.
  • Will not shrink, stiffen or lose their shape.
  • More hygienic for the wearer, better value for the provider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Cotone
Struttura Seamless Knit
Materiale polso Cotone
Coating Material Uncoated
Colore Naturale
Finitura esterna No Texture
Grado 10 gauge
Hand Specific
Materiale Cotone
Product Type Guanti leggeri
Size 7
Colore polso guanto Naturale
Stile polso guanto Polsini in maglia
Materiale rivestimento interno Cotton
Rivestimento interno Cotone
Quantità 12 paia
Resistente a Protezione meccanica
Serie 76-100