Learn More
Ansell Edmont™ String Knits™ 76-160 Series Natural Cotton Light Weight Gloves
Codice prodotto. 12656971
Cambia vista
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12656971 7 12 paia
12636971 10 12 paia
12666971 8 12 paia
12646971 6 12 paia
12676971 9 12 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12656971 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore 76160070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.29€
    17.47€ / 12 paia
    Risparmia 6.82€
    28% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Can be worn on their own or as liners. Permits a longer, more comfortable wear with no weak points which might split or fray.
  • Stringknit construction allows good air flow to the hand.
  • Hands don't become hot and sweaty.
  • Ambidextrous: No need to pair, therefore more economical.
  • All styles washable at 40°C.
  • Will not shrink, stiffen or lose their shape.
  • More hygienic for the wearer, better value for the provider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Polyester/Cotton Blend
Struttura Seamless Knit
Materiale polso Polyester/Cotton
Colore Natural
Grado 13 gauge
Materiale Polyester, Cotton
Product Type Light Weight Gloves
Size 7
Stile 76-160
Colore polso guanto Natural
Stile polso guanto Knitwrist
Rivestimento interno Polyester/Cotton
Quantità 12 paia
Resistente a Mechanical protection
Serie 76-160