Learn More
Cytiva Strip Holder
Codice prodotto. 10793647 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
7cm
13cm
18cm
24cm
Quantità:
1 Each
6 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Quantità unitSize
10793647 13cm 1 Each Pezzo
10167484 18cm 1 Each Pezzo
10609075 18cm 6 Pack pezzi 6
10782867 24cm 1 Each Pezzo
10036044 7cm 6 Pack Pezzo
12598425 13cm 6 Pack pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10793647 Fornitore Cytiva N. del fornitore 80641725
Spedizione stimata: 04-09-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ettan IPGphor 3 IEF System
Tipo Strip Holder
Include 6 x Strip holder cover, 1 x 60mL strip holder cleaning solution, instructions
Quantità 1 Each
Size 13cm