Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso Stripette™, sfuse
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10420672 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni negative:
0.2 mL
2.5 ml
3 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Blu
Green
Rosso
Viola
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni negative Colore Dimensione della confezione
10420672 1 mL 0.2 mL Yellow pezzi 1000
10574712 2 mL 0.2 mL Green pezzi 1000
10275471 10 ml 3 ml Arancione pezzi 500
10633053 25 ml 10 ml Rosso pezzi 200
10534961 50 ml 10 ml Viola pezzi 100
10758782 5 ml 2.5 ml Blu pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10420672 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    255.52€ / pezzi 1000
    Risparmia 18.48€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche in polistirene monouso in stock Corning™ Stripette™ sono ideali per la manipolazione di liquidi sterili e non sterili su larga scala.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Non-pyrogenic, DNase, RNase-free
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.01 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 10.94 in.
Graduazioni negative 0.2 mL
Quantità 1000/Cs.
Stile punta Anti-Drip
Tipo di imballaggio Bulk
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 27.8 cm
Tipo Pipetta sierologica