Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso Stripette™, sfuse
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10534961 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduazioni negative:
0.2 mL
2.5 ml
3 ml
10 ml
Colore:
Arancione
Blu
Green
Rosso
Viola
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni negative Colore Dimensione della confezione
10534961 50 ml 10 ml Viola pezzi 100
10420672 1 mL 0.2 mL Yellow pezzi 1000
10574712 2 mL 0.2 mL Green pezzi 1000
10275471 10 ml 3 ml Arancione pezzi 500
10633053 25 ml 10 ml Rosso pezzi 200
10758782 5 ml 2.5 ml Blu pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10534961 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    166.52€ / pezzi 100
    Risparmia 12.48€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche in polistirene monouso in stock Corning™ Stripette™ sono ideali per la manipolazione di liquidi sterili e non sterili su larga scala.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.5 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 14.56 in.
Graduazioni negative 10 ml
Quantità Sacchetto da 25
Stile punta Antigoccia
Tipo di imballaggio Sfusi
Volume (sistema imperiale) 1.69 once
Colore Viola
Volume (sistema metrico) 50 ml
Lunghezza (sistema metrico) 37 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì