Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro in plastica Stripette™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10206391 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10206391 10 ml pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10206391 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.60€
    127.73€ / pezzi 200
    Risparmia 13.87€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Features banana-peel plastic wrap easy opening for aseptic removal and elimination of static cling when wearing latex gloves. Corning™ Stripette™ Disposable Plastic-Wrapped Polystyrene Serological Pipets include a unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 13.54 in.
Graduazioni negative 3 ml
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Confezionate singolarmente: Plastica
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.4 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì