Learn More
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10127400 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Viola
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Colore Dimensione della confezione
10127400 5 ml 0.1 ml Blu pezzi 200
10238800 1 ml 0.1 ml Giallo pezzi 1000
10265471 1 ml 0.01 ml Giallo pezzi 200
10636391 50 ml 0.5 ml Viola pezzi 100
10340501 2 ml 0.01 ml Verde pezzi 1000
10677341 10 ml 0.1 ml Arancione pezzi 200
10732742 25 ml 0.2 ml Rosso pezzi 200
10194331 100 ml 1 ml Blu pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10127400 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.04€
    76.20€ / pezzi 200
    Risparmia 7.84€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Caratterizzate da involucro in plastica banana-peel ad apertura facilitata, per la rimozione e l'eliminazione asettica dell'elettricità statica quando si indossano guanti in lattice. Le pipette sierologiche monouso con involucro in plastica Corning™ Stripette™ sono provviste di un'esclusiva striscia di ingrandimento con codice a colori per una più agevole visualizzazione del menisco.
Features an easy-opening plastic wrap for aseptic removal and elimination of static cling when wearing latex gloves. Corning™ Stripette™ Disposable Plastic-Wrapped Polystyrene Serological Pipets include a unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 11.76 in.
Graduazioni negative 2.5 ml
Quantità Confezione da 50
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Confezionate singolarmente: Plastica
Volume (sistema imperiale) 0.16 oz.
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.8 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì