Learn More
Corning™ Stripette™ All-Plastic Wrapped, Polystyrene Serological Pipets, Sterile
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
Features an easy-opening plastic wrap for aseptic removal and elimination of static cling when wearing latex gloves. Corning™ Stripette™ Disposable Plastic-Wrapped Polystyrene Serological Pipets include a unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Noncytotoxic
- BSE/TSE-free
- Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
- Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
- Bidirectional graduations provide choice of ascending and descending scales
- Negative graduations allow additional working volume
- Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; bulk packed
- Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% |
| Certificazione/Conformità | Apirogene, esente da DNasi, RNasi |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.1 ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.54 in. |
| Graduazioni negative | 3 ml |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Tipo di imballaggio | Confezionate singolarmente: Carta |
| Vedi altri risultati |