Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10084450 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10084450 10 ml Arancione pezzi 200
10074450 1 ml Giallo pezzi 1000
10288370 2 ml Verde pezzi 1000
10420201 5 ml Blu pezzi 200
10606151 25 ml Rosso pezzi 200
10255221 100 ml Blu pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10084450 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.94€
    83.37€ / pezzi 200
    Risparmia 8.57€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Corning™ Stripette™ incartate singolarmente sono perfette per applicazioni con colture di tessuti sterili, in particolare quando si indossano guanti in lattice (l'involucro riduce l'elettricità statica).
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bi-directional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; Bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity.
Note: Image shown is representative only; specific color/volume may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 13.54 in.
Graduazioni negative 3 ml
Quantità Contenitore da 200
Stile punta Profilo rotondo
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.4 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì