Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in polistirene monouso con involucro di plastica / carta Stripette™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10420201 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10420201 5 ml Blu pezzi 200
10074450 1 ml Giallo pezzi 1000
10084450 10 ml Arancione pezzi 200
10288370 2 ml Verde pezzi 1000
10606151 25 ml Rosso pezzi 200
10255221 100 ml Blu pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10420201 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.31€
    81.90€ / pezzi 200
    Risparmia 8.41€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene otticamente trasparente, per misurazioni precise. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Corning™ Stripette™ incartate singolarmente sono perfette per applicazioni con colture di tessuti sterili, in particolare quando si indossano guanti in lattice (l'involucro riduce l'elettricità statica).
  • Sterile
  • RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Noncytotoxic
  • BSE/TSE-free
  • Exclusive anti-drip tip assures accurate delivery
  • Color-coded magnifier stripes make volume reading and size selection easier
  • Bi-directional graduations provide choice of ascending and descending scales
  • Negative graduations allow additional working volume
  • Three packaging options: Individually wrapped, paper/plastic; Individually wrapped, clear plastic; Bulk packed
  • Volumetric accuracy of ±2% at full capacity
Note: Image shown is representative only; specific color/volume may vary.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 13.7 in.
Graduazioni negative 2.5 ml
Quantità Contenitore da 200
Stile punta Profilo rotondo
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio Confezioni singole
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.8 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì