Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10159192 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Lunghezza (sistema metrico):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10159192 10 ml 0.1 ml 34.4 cm pezzi 200
10417163 100 ml 1 ml 34.8 cm pezzi 100
10445243 25 ml 0.2 ml 34.4 cm pezzi 200
10611604 50 ml 0.5 ml 37 cm pezzi 100
10221303 1 ml 0.01 ml 27.8 cm pezzi 1000
10231303 2 ml 0.01 ml 27.7 cm pezzi 1000
11333715 5 ml 0.1 ml 34.8 cm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10159192 Fornitore Corning N. del fornitore 7015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.41€
    118.78€ / pezzi 200
    Risparmia 12.63€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Confezionate con una tecnica per camera sterile, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
Corning's triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This extraordinary packaging is ideal for cell-based vaccine and drug production facilities, or other laboratory clean rooms.
  • Triple-bagged
  • Each pipet is individually wrapped in easy open paper/plastic
  • No need for decontamination spraying with alcohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Non-pyrogenic
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
Note: Triple-bagged packaged Stripettes have the same product claims and features as the standard Stripettes except for the sterility and packaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Calibrato Yes
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sterile Tissue Culture
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Graduation Type Negative Graduations
Lunghezza (sistema imperiale) 13.54 in.
Graduazioni negative 3 ml
Quantità 50/Pk.
Stile punta Profilo rotondo
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio In busta tripla
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.4 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì