Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10417163 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Lunghezza (sistema metrico):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10417163 100 ml 1 ml 34.8 cm pezzi 100
10159192 10 ml 0.1 ml 34.4 cm pezzi 200
10445243 25 ml 0.2 ml 34.4 cm pezzi 200
10611604 50 ml 0.5 ml 37 cm pezzi 100
10221303 1 ml 0.01 ml 27.8 cm pezzi 1000
10231303 2 ml 0.01 ml 27.7 cm pezzi 1000
11333715 5 ml 0.1 ml 34.8 cm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10417163 Fornitore Corning N. del fornitore 7000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    519.35€ / pezzi 100
    Risparmia 40.65€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confezionate con una tecnica per camera sterile, rivoluzionarie in termini di sicurezza e praticità. Le pipette sierologiche monouso Corning™ Stripette™ incartate singolarmente in carta-plastica, una confezione per camere sterili, sono ideali per impianti di produzione di vaccini e farmaci basati su cellule o altre camere sterili di laboratorio.
Corning's triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This extraordinary packaging is ideal for cell-based vaccine and drug production facilities, or other laboratory clean rooms.
  • Triple-bagged
  • Each pipet is individually wrapped in easy open paper/plastic
  • No need for decontamination spraying with alcohol
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Non-pyrogenic
  • RNase-/DNase-free
  • Human DNA-free
Note: Triple-bagged packaged Stripettes have the same product claims and features as the standard Stripettes except for the sterility and packaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±2%
Calibrato Yes
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità Apirogene, esente da DNasi, RNasi
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Sterile Tissue Culture
Graduato
Graduazioni 1 ml
Graduation Type Negative Graduations
Lunghezza (sistema imperiale) 13.7 in.
Graduazioni negative Yes
Quantità 100/Cs.
Stile punta Profilo rotondo
Tolleranza ±2%
Tipo di imballaggio In busta tripla
Volume (sistema imperiale) 3.38 oz.
Colore Blu
Volume (sistema metrico) 100 ml
Lunghezza (sistema metrico) 34.8 cm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso