Learn More
Corning Pipette sierologiche monouso in carta-plastica Stripettes™ confezionate singolarmente, confezione per camere bianche
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
Lunghezza (sistema metrico):
27.7 cm
27.8 cm
34.4 cm
34.8 cm
37 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
Descrizione
Corning's triple-bagged packaged pipets are a safety and convenience revolution. This extraordinary packaging is ideal for cell-based vaccine and drug production facilities, or other laboratory clean rooms.
- Triple-bagged
- Each pipet is individually wrapped in easy open paper/plastic
- No need for decontamination spraying with alcohol
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- Non-pyrogenic
- RNase-/DNase-free
- Human DNA-free
Note: Triple-bagged packaged Stripettes have the same product claims and features as the standard Stripettes except for the sterility and packaging.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±2% |
| Calibrato | Sì |
| Certificazione/Conformità | Apirogene, esente da DNasi, RNasi |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.1 ml |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.7 in. |
| Graduazioni negative | 2.5 ml |
| Stile punta | Profilo rotondo |
| Vedi altri risultati |